Learn More
Ácido bórico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437967 1000g 1000 g
11447967 5000g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16624.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Boric Acid is a commonly used reagent in molecular biology for the preparation of buffers such as Tris Borate EDTA and has applications in capillary and gel electrophoresis. This compound has also been employed in a multitude of applictions, from weatherproofing fabrics to hardening steel. A commonly used molecular biology reagent that exhibits some antifungal activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bórico es un reactivo de uso común en la biología molecular para la preparación de tampones como el borato trisódico EDTA y tiene aplicaciones en la electroforesis capilar y en gel. Este compuesto también se ha utilizado en multitud de aplicaciones, desde telas impermeables hasta acero endurecido. Es un reactivo de biología molecular de uso común que muestra cierta actividad antimicótica.
Solubilidad
Soluble en glicerol, éter, alcohol, metanol, amoníaco líquido, acetona (ligeramente), agua (6,35 g/100 cc) a 30 °C, agua (27,6 g/100 cc) a 100 °C, agua (50 g/l) a 21 °C y agua (1 g/18 ml de agua fría).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1,435
Olor Inodoro
Temperatura de inflamación Ninguno
Fórmula lineal H3BO3
Cantidad 1000g
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Información de solubilidad Soluble in glycerol,ether,alcohol,methanol,liquid ammonia,acetone (slightly),water (6.35g/100 cc) at 30°C,water (27.6g/100 cc) at 100°C,water (50g/L) at 21°C,and water (1 g / 18 ml cold water).
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 98%