Learn More
Ácido bórico, solución al 4% + indicador, Chem-Lab
Descripción
El ácido bórico, solución al 4% + indicador se utiliza en el análisis y la determinación cuantitativa de nitrógeno orgánico.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 4,80–5,00 |
| Color | Gris a verde |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Concentración | 40g de H3BO3+ indicador por 1 l de H2O |
| Densidad | 1 g/ml |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 5 l |
| Fórmula molecular | BH3O3 |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00011337 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boric acid 4% solution + indicator
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol