Learn More
Melford Boric Acid
Descripción
For use in preparing electrophoresis buffers.
For use in preparing electrophoresis buffers.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
| CAS | 10043-35-3 |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula molecular | H3BO3 |