Learn More
Solución de ácido bórico al 2 % para det. de N Kjeldahl, Chem Lab
Código de producto. 11919172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
11919172 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11919172 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0205.9010
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
pH Desde 3,9 hasta 4,3
Color Incolora
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Densidad 1 g/mL
Envase Polietileno
Cantidad 10 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid 2% solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid