Learn More
Ácido bórico, 100,28 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470502 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
11470502 5kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 11470502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219141105
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Color Blanco
CAS 10043-35-3
Densidad 1,5172g/cm3 a 14 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.0028
Cantidad 5kg
Fórmula molecular BH3O3
Forma física Crystals
Número MDL MFCD00011337
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric Acid, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid