Learn More
solución e indicador de ácido bórico al 1 % para det. de N Kjeldahl, Chem Lab
Código de producto. 11979162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 l
10 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11979162 5 l 5 litros
11989162 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11979162 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0204.5000
Especificaciones
Color Gris verdoso
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Densidad 1 g/mol
Envase Polietileno
Cantidad 5 l
Forma física Líquido
Peso molecular (g/mol) 61.83
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid 1% solution + indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol