Learn More
BD™ Placas de agar Bordet Gengou con un 15 % de sangre de oveja
Descripción
Todas las especies de «Bordetella» (p. ej., «B. pertussis» y «B. parapertussis») son patógenos respiratorios, que residen en las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio. La base de agar Bordet Gengou es una modificación del medio descrito originalmente por Bordet y Gengou para el cultivo de «Bordetella pertussis».
- Preparado según la formulación de la American Public Health Association
- La infusión de patata proporciona nitrógeno y vitaminas
- El almidón de la patata absorbe los ácidos grasos que pueden inhibir el crecimiento de «B. pertussis»
- El glicerol es una fuente de carbono
- El cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico del medio
- La adición de un 15 % de sangre de oveja proporciona factores de crecimiento complejos esenciales
- La cefalexina es un agente selectivo que suprime parcialmente la flora normal del tracto respiratorio
Se suministra en placas Stacker™ listas para usar
- Los medios preparados en placa están listos para su uso inmediato
- Con control microbiológico para el aislamiento sin compromiso de microorganismos
- La tapa y el fondo especializados permiten que las placas se enclaven y se apilen sin resbalar
- El diseño especial separa fácilmente sin agitar la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | APHA |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en la oscuridad en la funda original a 2°-8 °C |
| Formato | Placas de cultivo preparado |
| Tipo de producto | Placas Stacker™ preparadas de agar Bordet Gengou con un 15 % de sangre de oveja |
| Clase de organismo diana | Especies de «Bordetella», incluyendo «B. pertussis» y «B. parapertussis» |
| Formulación | Por 1 l preparado: 4,5 g de infusión de patata, 5 g de digestión pancreática de caseína, 5 g de digestión péptica de tejido animal, 5,5 g de cloruro sódico, 20 g de agar, 0,04 g de cefalexina, 10 ml de glicerol, 15 % sangre de oveja (desfibrinada) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de «Bordetella pertussis» y «B. parapertussis» de muestras nasofaríngeas |
| Condiciones de incubación | 34°-36 °C en aire ambiente en una cámara húmeda |
| Tiempo de incubación | 7-10 días |
| Tipo de empaquetado | 10 placas con tapa por funda de plástico |
| Mostrar más |