Learn More
Borazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borazine |
| CAS | 6569-51-3 |
| Fórmula molecular | B3 H6 N3 |
| Cantidad | 750 mg |
| Sinónimo | Borazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/B3H6N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-6H |
| SMILES | B1NBNBN1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5,2,4,6-triazatriborinano |
| Peso molecular (g/mol) | 80.501 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.084 |