Descripción
El bórax se utiliza normalmente como componente amortiguador y en la fabricación de esmaltes y barnices, en la protección contra el fuego de tejidos y madera, y en antisépticos y detergentes.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1303-96-4 |
| Fórmula molecular | Na2B4O7. 10H2O |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Polvo blanco |
| Sinónimo | Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate |
| Información de solubilidad | El anhidro es soluble lentamente en agua; El decahidrato es soluble en agua (1g/16mL a temperatura ambiente; 1g/0,6mL de agua hirviendo) o glicerol (1g/mL a temperatura ambiente). Insoluble en etanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.4 |
| Porcentaje de pureza | ∼99 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Borax
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.