Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.730g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99 % |
| Fórmula molecular | B4Na2O7·10H2O |
| Cantidad | 5 kg |
| Forma física | Polvo |
| Sinónimo | Sodium tetraborate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.4 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Borax
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.