Learn More
Anhidro de bórax, MP Biomedicals
Código de producto. 11491831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491831 100 g 100 g
11401841 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491831 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219030980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    28.35€ / 100 g
    Ahorro 1.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
Nombre IUPAC biciclo[3.3.1]tetraboroxano-3,7-bis(ilion)-1,5-diuido-1,5-bis(olato) disódico
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borax
Nombre de nota Anhidro
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Porcentaje de pureza 99.77%
Densidad 2.367 g/mL