Learn More
Bórax 99% MP Biomedicals
Código de producto. 11471831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11471831 1 kg
1 options
Código de producto. 11471831 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219030801
 Artículo restringido
En stock
Lyophilized goat IgG fraction specifically prepared for detecting mouse complement C3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borax
CAS 1303-96-4
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Envase Vial
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Densidad 1.730 g/mL
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Sinónimo Sodium tetraborate
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borax
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.