Learn More
Bórax,∽ 99,5%, MP Biomedicals
Código de producto. 11411841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11411841 1 kg
1 options
Código de producto. 11411841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219030991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Versatile chemical compound used as a buffer component for various laboratory and industrial applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borax
Nombre de nota Anhidro
CAS 1330-43-4
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Tipo de solución Buffer
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽99,5 %
Fórmula molecular B4Na2O7
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nombre IUPAC biciclo[3.3.1]tetraboroxano-3,7-bis(ilion)-1,5-diuido-1,5-bis(olato) disódico
Peso molecular (g/mol) 201.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BORAX ANHYDROUS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid