Learn More
Complejo borano-trimetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542384 25 g Frasco de vidrio 25 g
10577932 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-22-9
Fórmula molecular C3H12BN
Peso molecular (g/mol) 72.95
Número MDL MFCD00012420
Clave InChI WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Trimethylamine borane
Nombre IUPAC Borano de trimetilamina
SMILES B.CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-trimethylamine complex
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 92.0°C to 96.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 172.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3N·BH3
Cantidad 25 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos