Learn More
Complejo borano-trimetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11456830 25 g 25 g
11446830 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11456830 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L14994.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalys, reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents. Catalyst for regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides and polarity reversal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como agente reductor para la preparación de catalizadores de óxido de paladio-zinc de tipo placa, y como reactivo para la generación de vapor químico y determinación por espectrometría de elementos mediante aminoboranos y reactivos de cianotrihidroborato(III). Es un catalizador para la apertura reductiva regioselectiva de glucósidos acetales de bencilideno e inversión de polaridad.
Solubilidad
Se descompone con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-22-9
Fórmula molecular C3H12BN
Peso molecular (g/mol) 72.95
Número MDL MFCD00012420
Clave InChI WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Borano de trimetilamina
SMILES B.CN(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Borane-trimethylamine complex
Punto de fusión 93°C to 95°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 172°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 3905060
Información de solubilidad Decomposes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.95
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.