Learn More
Complejo borano-tetrahidrofurano, 1 M solución en THF, estabilizado con 5 mmol de NaBH4, Thermo Scientific™
Código de producto. 15143726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15143726 100 mL 100 ml
11486800 25 mL 25 ml
11406810 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15143726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13961.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El complejo borano-tetrahidrofurano es un importante reactivo que se utiliza en la reducción de ciertos grupos funcionales: aldehído, cetona, ácido carboxílico, amida, oxima, imina y nitrilo. También se utiliza como hidroborante y actúa como fuente de borano para las reducciones asimétricas catalizadas con oxazaborolidina. Además, se utiliza para reducir los grupos de amidas de superficie de nylon a aminas secundarias.
Solubilidad
Es miscible y reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. En contacto con el aire, forma peróxidos explosivos. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y alcoholes. Sometido a una hidrólisis, forma hidrógeno y ácido bórico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14044-65-6
Fórmula molecular C4H11BO
Peso molecular (g/mol) 85.94
Número MDL MFCD00012429
Clave InChI RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
Nombre IUPAC boro; oxolano
SMILES B.C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-tetrahydrofuran Complex
Nombre de nota stabilized with 5mmol NaBH4
Densidad 0.878
Temperatura de inflamación −21°C (−8°F)
Fórmula lineal BH3/(CH2)4O
Cantidad 100 mL
Número UN UN3148
Beilstein 3668402
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible and reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF