Learn More
Complejo borano-tetrahidrofurano, solución 1 M en THF, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™
Código de producto. 15461887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461887 100 mL 100 ml
15471887 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043291.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14044-65-6
Fórmula molecular C4H11BO
Peso molecular (g/mol) 85.94
Número MDL MFCD00012429
Clave InChI RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
Nombre IUPAC boro; oxolano
SMILES B.C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-tetrahydrofuran complex
Color Incolora
Densidad 0.878 g/mL
Temperatura de inflamación -21°C (-8°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal BH3/(CH2)4O
Cantidad 100 mL
Número UN UN3148
Beilstein 3668402
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible and reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Forma física Líquido