Learn More
Complejo de borano-terc-butilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11377956 50 g 50 g
11367956 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11377956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13177.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86.97 g/mol
Borane-tert-butylamine complex is used in stereoselective reduction of a steroidal ketone and for a review of amine boranes as selective reducing and hydroborating agents. It is also used as strong co-reducing agent in the syntheses of copper (I) oxide nanoparticles, diphosphine-protected gold nanocluster and 4-acetoxycinnamyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de borano-terc-butilamina se utiliza en la reducción estereoselectiva de una cetona esteroidal y para una revisión de los boranos de amina como agentes reductores e hidroborantes selectivos. También se usa como agente reductor fuerte en las síntesis de nanopartículas de óxido de cobre (I), nanoclusters de oro protegidos con difosfina y alcoholes de 4-acetoxicinamilo.
Solubilidad
Soluble en agua (27 g/l a 20 °C) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7337-45-3
Fórmula molecular C4H14BN
Peso molecular (g/mol) 86.97
Número MDL MFCD00075635
Clave InChI GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
Nombre IUPAC boro;2-metilpropan-2-amina
SMILES B.CC(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-tert-butylamine complex
Punto de fusión 96°C to 98°C
Densidad 0.87
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 4134905
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L at 20°C) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.98
Porcentaje de pureza 97%