Learn More
Complejo borano-piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10762411 25 mL 25 ml
10723013 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177010250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-51-0
Fórmula molecular C5H8BN
Peso molecular (g/mol) 92.94
Número MDL MFCD00012435
Clave InChI LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Pyridineborane
Nombre IUPAC (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-pyridine complex
Punto de fusión 10.0°C to 11.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Temperatura de inflamación 73°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5300 to 1.5320
Cantidad 25 mL
Fieser 08,50; 09,59; 12,65
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Viscosidad 2.5 mm2/s (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.94
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-pyridine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.