Learn More
Complejo borano-piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436790 50 g 50 g
11426790 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13178.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo borano-piridina se utiliza para la síntesis de ésteres de α-alquil-β-hidroxi y para la preparación de Igs conjugados con epítopos peptídicos virales. También se usa como agente reductor en el análisis por cromatografía líquida de alta resolución de oligosacáridos y como modificador del aceite decantado, que afecta a su carbonización en estado mesofase.
Solubilidad
Hidroliza lentamente en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-51-0
Fórmula molecular C5H8BN
Peso molecular (g/mol) 92.94
Número MDL MFCD00012435
Clave InChI LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Pyridine-borane
Nombre IUPAC (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-pyridine complex
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 0.92
Punto de ebullición 65°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.532
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 3674913
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes slowly in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.93
Porcentaje de pureza 95%