Learn More
Complejo borano-piridina, 95 %, (aprox. 9,4 M), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041544 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10041544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427131000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-pyridine complex
Nombre de nota 95%
CAS 110-51-0
Punto de fusión 10.0°C to 11.0°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 0.9200g/mL
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H8BN
Índice de refracción 1.5300 to 1.5320
Número MDL MFCD00012435
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.92
Sinónimo Pyridineborane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Clave InChI LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
Peso molecular (g/mol) 92.94
Viscosidad 2.5 mm2/s (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.94
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-pyridine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.