Learn More
Complejo de borano-morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406840 5 g 5 g
11416840 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15110.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4856-95-5 | C4H12BNO | 100.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4856-95-5
Fórmula molecular C4H12BNO
Peso molecular (g/mol) 100.96
Número MDL MFCD00066736
Clave InChI IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine
PubChem CID 6327109
Nombre IUPAC boro; morfolina
SMILES B.C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-morpholine complex
Punto de fusión 93°C to 95°C
Olor Amine-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.96
Porcentaje de pureza 97%