Learn More
Complejo de metilsulfuro de borano, solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10439680 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10439680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185611000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13292-87-0 | Molecular Formula: C2H9BS | Molecular Weight: 75.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-87-0 , 75-09-2
Fórmula molecular C2H9BS
Peso molecular (g/mol) 75.96
Número MDL MFCD00013189
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
SMILES B.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-methyl sulfide complex
Color Incolora
Nombre de nota 1M Solutionin Methylene Chloride
Concentración 0.95 to 1.05M
Densidad 1.2800g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.28
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 18°C
Índice Merck 15, 1336
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.95
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-methyl sulfide complex, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.