Learn More
Borane-diphenylphosphine complex, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15427747 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15427747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41593-58-2
Fórmula molecular C12H14BP
Peso molecular (g/mol) 200.03
Número MDL MFCD00274254
Clave InChI XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo borane-diphenylphosphine complex, diphenylphosphine borane, borane diphenylphosphine complex, diphenylphosphine-borane, diphenylphosphine trihydroboron, xufgolyvdobylk-uhfffaoysa-n, diphenylphosphine boranylidyne
PubChem CID 11095625
SMILES B.P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-diphenylphosphine complex
Punto de fusión 47°C to 49°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN2813
Sensibilidad Moisture Sensitive
Nombre IUPAC diphenylphosphane borane
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solid