Learn More
Complejo borano-difenilfosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10330933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330933 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390973 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10330933 Proveedor Thermo Scientific Acros Supplier No. 380750010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 41593-58-2 | C12H14BP | 200.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41593-58-2
Fórmula molecular C12H14BP
Peso molecular (g/mol) 200.03
Número MDL MFCD00274254
Clave InChI XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo borane-diphenylphosphine complex, diphenylphosphine borane, borane diphenylphosphine complex, diphenylphosphine-borane, diphenylphosphine trihydroboron, xufgolyvdobylk-uhfffaoysa-n, diphenylphosphine boranylidyne
PubChem CID 11095625
Nombre IUPAC diphenylphosphane borane
SMILES B.P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Borane-diphenylphosphine complex
Punto de fusión 47.0°C to 50.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 92.0% min. ex C% min.
Punto de ebullición 148.0°C to 150.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Cristales o polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Borane-diphenylphosphine complex
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Precautionary Statement
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.