Learn More
Complejo borano-dimetilamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10604682 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10604682 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10361174 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10429490 100 g Frasco de vidrio 100 g
11912071 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10604682 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 177310250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 74-94-2 | C2H10BN | 58.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-94-2
Fórmula molecular C2H10BN
Peso molecular (g/mol) 58.92
Número MDL MFCD00051068
Clave InChI FTDUHBOCJSQEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Dimethylamineborane, DMAB
Nombre IUPAC borano de dimetilamina
SMILES B.CNC
Specifications
Nombre del producto químico o material Borane-dimethylamine complex
Punto de fusión 33.0°C to 37.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NH·BH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,thf,,diglyme,benzene,toluene,chlorobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.92
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Copos o gránulos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Borane-dimethylamine complex
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.