Learn More
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, envasado bajo Argon en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390248 25 mL 25 ml
11300258 5 mL 5 ml
11380248 100 mL 100 ml
11386169 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11390248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042967.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-87-0
Fórmula molecular C2H9BS
Peso molecular (g/mol) 75.96
Número MDL MFCD00013189
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
SMILES B.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-dimethyl sulfide complex
Punto de fusión -38°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.801 g/mL
Punto de ebullición ∼44°C (decomposition)
Temperatura de inflamación −1°C (31°F)
Olor Unpleasant
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Índice de refracción 1.457
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3663489
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether,tetrahydrofurane,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.97
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-dimethyl sulfide complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Borane-dimethyl sulfide complex