Learn More
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456750 100 mL 100 ml
11446750 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07705.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de borano-dimetilo se usa para reacciones de hidroboración y reducción. Se utiliza en la reducción de aldehídos, cetonas, epoxidas y ácidos carboxílicos para dar los alcoholes correspondientes. También participa en la reducción de Corey-Itsuno. Actúa como intermedio en la preparación de semiconductores muy puros. También se emplea como propulsor de cohetes.
Solubilidad
Miscible con éter etílico, diclorometano, benceno, xileno, hexano, diglyme, éter de dimetilo, acetato de etilo, tolueno, cloruro de metileno y otros disolventes aproticos.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, agua, alcoholes, bromo, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-87-0
Fórmula molecular C2H9BS
Peso molecular (g/mol) 75.96
Número MDL MFCD00013189
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
SMILES B.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-dimethyl sulfide complex
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.801
Punto de ebullición ∼44°C (decomposition)
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Índice de refracción 1.457
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3663489
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.97
Porcentaje de pureza 94%