Learn More
Complejo de sulfuro de dimetilo de borano, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275750 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10542201 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177061000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-87-0 , 75-18-3
Fórmula molecular C2H9BS
Peso molecular (g/mol) 75.96
Número MDL MFCD00013189
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
SMILES B.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane dimethyl sulfide complex
Nombre de nota 94%
Punto de fusión -40°C to 37°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 0.8010g/mL
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Cantidad 100 mL
Fieser 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Índice Merck 15, 1336
Gravedad específica 0.801
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether,tetrahydrofurane,hexane,,toluene,methylene chloride and other aprotic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.95
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-methyl sulfide complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.