Learn More
Borano-d3, 1 M en tetrahidrofurano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412997 250 mL 250 ml
15402997 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15412997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089121.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13763-62-7
Fórmula molecular BD3
Peso molecular (g/mol) 16.85
Número MDL MFCD00064892
Clave InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-d_3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación -21°C (-6°F)
Olor Ether-like
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 0.876g/mL
Número UN UN3148
Nombre IUPAC trideuterioborano
Formula Weight (peso de la fórmula) 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en tetrahidrofurano