Learn More
Borano-d3, 1 M en tetrahidrofurano, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431977 50 mL 50 ml
15421977 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15431977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044188.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13763-62-7
Fórmula molecular BD3
Peso molecular (g/mol) 16.85
Número MDL MFCD00064892
Clave InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
Nombre IUPAC trideuterioborano
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-d_3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal BD3/(CH2)4O
Número UN UN3148
Temperatura de inflamación -21°C (-6°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en tetrahidrofurano
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 0.876g/mL