Learn More
Complejo de borano y amoníaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borane Ammonia Complex |
| CAS | 13774-81-7 |
| Fórmula molecular | NH3 . (BH3) |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ammineborane, Amminetrihydroboron, Ammonia Borane, Ammonia compd. with Borane (1:1), Ammonia, mixt. contg., Borane, mixt. with Ammonia, Borazane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH3.H3N/h2*1H3 |
| SMILES | B.N |
| Nombre IUPAC | azano;borano |
| Peso molecular (g/mol) | 30.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 31.0593 |