Learn More
Complejo de borano-2-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borane-2-methylpyridine Complex |
| CAS | 3999-38-0 |
| Fórmula molecular | C6H7N . (BH3) |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Methylpyridine borane complex solution, Borane, compd. with 2-Methylpyridine, Borane, compd. with 2-picoline (1:1), 2-Picoline-borane, Pic-BH3, alpha-Picoline-borane Adduct |
| SMILES | NC(Cc1nccs1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 103.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0306 |