Learn More
Complejo borano-2-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used as reactant for N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation, reductive alkoxyamination, as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination, synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers, reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones, synthesis of various trifluoromethylated amino compounds and an alternative reagent for reductive aminations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como reactivo para la protección del N-bencilo de los derivados de amino ácidos por alquilación reductiva y alcoxinización reductiva; como agente reductor para el etiquetado de oligosacáridos por aminación reductiva; en la síntesis de derivados de alcoxamina por reducción de éteres de oxima; en las reacciones de aminación reductiva de C1-C10-aldehído-2,4-dinitrofenilhidrazonas; en la síntesis de varios compuestos de amino trifluorometilados, y como reactivo alternativo para las aminaciones reductivas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y ciclohexano. Muy soluble en metanol, THF, diglima y benceno.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borane-2-methylpyridine complex |
| Punto de fusión | 44°C to 50°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | 100°C (212°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2813 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.96 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Borane-2-methylpyridine complex
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Borane-2-methylpyridine complex