Learn More
Complejo borano-2-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442799 5 g 5 g
15452799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66642.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3999-38-0 | C6H10BN | 106.96 g/mol
Used as reactant for N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation, reductive alkoxyamination, as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination, synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers, reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones, synthesis of various trifluoromethylated amino compounds and an alternative reagent for reductive aminations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la protección del N-bencilo de los derivados de amino ácidos por alquilación reductiva y alcoxinización reductiva; como agente reductor para el etiquetado de oligosacáridos por aminación reductiva; en la síntesis de derivados de alcoxamina por reducción de éteres de oxima; en las reacciones de aminación reductiva de C1-C10-aldehído-2,4-dinitrofenilhidrazonas; en la síntesis de varios compuestos de amino trifluorometilados, y como reactivo alternativo para las aminaciones reductivas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y ciclohexano. Muy soluble en metanol, THF, diglima y benceno.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3999-38-0
Fórmula molecular C6H10BN
Peso molecular (g/mol) 106.96
Número MDL MFCD07784361
Clave InChI ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Picoline borane complex
Nombre IUPAC 2-methylpyridine borane
SMILES B.CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-2-methylpyridine complex
Punto de fusión 44°C to 50°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2813
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.96
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-2-methylpyridine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Borane-2-methylpyridine