Learn More
Cole-Parmer™ Película para ventanas BoPET XRF
Código de producto. 15360562 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
0,25 mil
Tipo:
Rollo de película para ventanas
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Grosor Tipo Tamaño de la unidad
15360562 0,25 mil Rollo de película para ventanas 1 rollo
1 options
Código de producto. 15360562 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3517
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Película de ventana delgada para copas de muestra de líquido XRF.
  • Resistente al calor hasta 100 °C (212 °F).
  • Inusualmente fuerte para su grosor.
  • Compatible con X-Cell™ tazas de muestra.
  • Disponible en 0,12 mil (3 μm) y 0,25 mil (6 μm) de espesor.
  • Cole-Parmer™ La película para ventanas XRF sirve como ventana de muestra sobre nuestra X-Cell copas de muestra, que permiten una transmisión uniforme de rayos X al tiempo que contienen eficazmente la muestra líquida.
  • La película BoPET es resistente al calor hasta °100 C (212 °F).
  • Excepcionalmente fuerte para su grosor, es resistente a productos químicos orgánicos pero vulnerable a ácidos y bases fuertes.
  • Puede contener niveles traza (ppm) de Ca, P, Fe, Cu, Zn o Sb.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros XRF
Tipo Rollo de película para ventanas
Descripción Rollo de película para ventanas
Dimensiones (L x An) 300 ft x 2,87 pulg.
Para utilizar con (aplicación) Cubre ventana de muestra
Longitud (imperial) 300 pies
Longitud (métrico) 91,4 m
Material Mylar
Anchura (imperial) 2,87 pulg.
Cantidad 1 rollo
Grosor 0,25 mil
Anchura (métrico) 7,28 cm