Learn More
BoNT-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16493587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493587 50 mg 50 miligramos
16487568 10 mg 10 miligramos
16457506 100 mg 100 miligramos
16450048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18671
MedChemExpress BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BoNT-IN-1
CAS 694443-03-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1C(NC3=NC=CC(C)=C3)C4=CC=CC=C4[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 400.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation