Learn More
ERLAB Capó para extracción indirecta
Código de producto. 30484796
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
30484796 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 30484796 Proveedor ERLAB N.º de proveedor NORT000453
Garantiza una contención y captura de aire eficientes, diseñadas para una redirección óptima del flujo de aire.
  • El bonete para extracción indirecta está diseñado para optimizar la eficiencia de captura del flujo de aire en los sistemas de contención de laboratorio.
  • Redirige el aire de escape al sistema de conductos de extracción, mejorando la eficiencia de filtración.
  • Fabricado con materiales duraderos y resistentes a los productos químicos para garantizar una larga vida útil en entornos de laboratorio exigentes.
  • Mejora la seguridad del operador al mejorar la captura y evacuación de partículas.
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de bioseguridad
Tensión 230 V