Learn More
Bomyl, TRC
Código de producto. 30136077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136077 500 mg 500 miligramos
30134198 100 mg 100 miligramos
30012090 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB675250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-10-1
Fórmula molecular C9H15O8P
Peso molecular (g/mol) 282.18
Sinónimo 3-[(Dimethoxyphosphinyl)oxy]-2-pentenedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-hydroxyglutaconate dimethyl phosphate, General Chemicals 3707, Dimethyl-1,3-di(carbomethoxy)-1-propen-2-yl phosphate, ENT 24,833, GC 3707
Nombre IUPAC Dimetil 3-dimetoxifosforiloxipent-2-enedioato
SMILES COC(=O)CC(=CC(=O)OC)OP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bomyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15O8P/c1-13-8(10)5-7(6-9(11)14-2)17-18(12,15-3)16-4/h5H,6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0505