Learn More
MedChemExpress Bombesin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.76% |
| CAS | 31362-50-2 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1619.85 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 1.43 mg/mL (0.88 mM∣Need ultrasonic) |