Learn More
MedChemExpress Bombesin
Código de producto. 16402679
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16402679 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16402679
Marca: MedChemExpress HYP0195
MedChemExpress Bombesin, a tetradecapeptide, plays an important role in the release of gastrin and the activation of G-protein receptors.
Especificaciones
Pureza 99.76%
CAS 31362-50-2
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 1619.85 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 1.43 mg/mL (0.88 mM∣Need ultrasonic)