Learn More
Reactivo Bolton-Hunter, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486429 1 g 1 g
15496429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64508.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    115.65€ / 1 g
    Ahorro 26.13€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la yodación de proteínas que no contienen residuos de tirosina
Bolton-Hunter Reagent is used for iodination of proteins that do not contain tyrosine residues, Bolton-Hunter reagent precursor (3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a hydroxysuccinimide ester used as an intermediate for high radioactive radioiodination of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34071-95-9
Fórmula molecular C13H13NO5
Sinónimo N-Succinimidil-3-(4-hidroxifenil)propionato; reactivo de Rudinger
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la yodación de proteínas que no contienen residuos de tirosina
Peso molecular 263,25g/mol
Tipo de producto Reactivo de etiquetado
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 132 °C a 133 °C
Contenido y almacenamiento −30°− hasta 10 °C
Color Blanco a blanquecino