Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida Bolt™ con el sistema iBlot™ 3
Código de producto. 17800305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Un paquete de bienvenida
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17800305 Un paquete de bienvenida paquete de 8
1 options
Código de producto. 17800305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NW0412AIB3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El paquete de bienvenida Bolt con el sistema iBlot 3 ofrece una solución completa de separación de proteínas a western blot mediante la combinación de un paquete de bienvenida Bolt A con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 y la pila de transferencia iBlot 3, tamaño midi, nitrocelulosa (NC), en lugar de una caja de geles Bolt.
The Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System offers a complete protein separation-to-western blot solution by combining a Bolt Welcome Pack A with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose) in lieu of one box of Bolt gels.
The Bolt Welcome Pack A consists of a Mini Gel Tank plus all of the necessary Bolt gels and buffers you need to get started running gels.
El paquete de bienvenida Bolt con el sistema iBlot 3 ofrece una solución completa de separación de proteínas a western blot mediante la combinación de un paquete de bienvenida Bolt A con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 y la pila de transferencia iBlot 3, tamaño midi, nitrocelulosa (NC), en lugar de una caja de geles Bolt.
El paquete de bienvenida Bolt A está compuesto por un depósito de minigel además de todos los geles y tampones Bolt necesarios para empezar a procesar.
Contenido del paquete de bienvenida Bolt con el sistema iBlot 3:
• Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
• Pilas de transferencia iBlot 3, tamaño midi, nitrocelulosa (una caja)
• Depósito de minigel
• Geles Bolt de 4 - 12 % Bis-Tris Plus, 10 pocillos (una caja)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES (20X, 500 mL)
• Tampón de muestra Bolt LDS (4X, 10 mL)
• Agente reductor de muestras Bolt (10X, 10 mL)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (2 x 250 µL)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con geles Novex, NuPAGE y Bolt BIS-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 20 minutos con el tampón de desplazamiento MES. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefabricados diseñados para una óptima separación de las proteínas en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus tienen el exclusivo diseño WedgeWell que permite una carga de muestras más fácil y hasta dos veces más volumen de muestra que otros geles prefabricados estándares. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de porcentaje y diversos formatos de pocillos. Cada caja contiene 10 geles.
Acerca del dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es un dispositivo de transferencia en seco que realiza la inmunotransferencia (western blotting) de forma eficaz y fiable en tan solo tres minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 3 es compatible con membranas de nitrocelulosa y difluoruro de polivinilideno (PVDF) y ofrece un rendimiento comparable o mejor al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en una fracción del tiempo. El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es una parte integral del sistema de inmunotransferencia seca iBlot, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas consumibles de transferencia que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de gel iBlot 3
• Rodillo de Western Blot
• Pila de transferencia iBlot 3, midi, nitrocelulosa
• Depósito de minigel
• Geles Bolt de 4-12 % Bis-Tris Plus, 10 pocillos (una caja)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES (20X, 500 mL)
• Tampón de muestra Bolt LDS (4X, 10 ml)
• Agente reductor de muestras Bolt (10X, 10 mL)
• Escalera de proteínas preteñida PageRule Plus, de 10 a 250 kDA (2 x 250 μL)
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tamaño de gel Mini
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Bolt™, iBlot™ 3
Porcentaje del gel Del 4 al 12 %
Tipo de gel Bis-Tris Plus
N.° de pocillos 10 pocillos
Cantidad Un paquete de bienvenida
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kd
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Grosor (métrico) 1,0 mm