missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Welcome Pack, 12%

Código de producto. p-7224324
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
15804062 10 pocillo cada uno
15814062 12 pocillo cada uno
15824062 15 pocillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15804062 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NW0012A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los paquetes de bienvenida Bolt proporcionan todos los geles y tampones Bolt necesarios para comenzar a utilizar el depósito de minigel.

Los paquetes de bienvenida Bolt proporcionan todos los geles y tampones Bolt necesarios para comenzar a utilizar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con geles Novex, geles NuPAGE y geles Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos.

El paquete de bienvenida contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Geles Bolt Bis-Tris Plus (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES (20X) (B0002)
• Tampón de muestra Bolt LDS (4X) (B0007)
• Agente reductor de muestras Bolt (10X) (B0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26619)

Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con geles Novex, geles NuPAGE y geles Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de ejecución del gel pueden variar en función de las condiciones del tampón y de las fuentes de alimentación que se utilicen.

Acerca de los geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones desnaturalizantes. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt también se usan para obtener resultados óptimos en técnicas cotidianas de separación de proteínas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8, 10, 12 y 4-12 % de gradiente y formatos de pocillos múltiples. Los geles Bolt Bis-Tris cuentan con pocillos en forma de cuña, que pueden cargar fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra, lo que permite la detección de proteínas en muestras muy diluidas o la visualización de proteínas de baja abundancia.

Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).

Garantía

Hasta 12 meses

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Porcentaje del gel 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Intervalo de separación De 3,5 a 80 kDa
Pocillos 10 pocillo
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo
Línea de productos Bolt WedgeWell
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.