Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 8 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigeles de proteínas
Código de producto. 15304594
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
17 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
15304594 15 pocillo paquete de 10
15349473 10 pocillo paquete de 10
15394584 12 pocillo paquete de 10
15314594 17 pocillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15304594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NW00085BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    188.65€ / paquete de 10
    Ahorro 25.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Cubeta de minigel (n.º Nro. A25977)
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes.
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante del gel y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas con una capacidad de carga mejorada. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
Utilice los geles Bolt Bis-Tris Plus para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo. Cada caja contiene 10 geles. Se necesita una cubeta de minigel (A25977) para el uso de todos los geles Bolt.
Entre las características se incluyen:
• Condiciones de procesamiento optimizadas: separe las proteínas mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos
• Larga vida útil: almacene geles durante al menos 16 meses a entre 4–25°C
• Integridad de las proteínas mejorada: proceso de preparación de muestras en pH neutro que conserva sus proteínas
• Pocillos en forma de cuña: para facilitar la carga de muestras y permitir un volumen de muestras hasta dos veces superior
Elija los geles Bolt Bis-Tris Plus adecuados para la separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas mediante la selección de la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se pueden procesar mediante el tampón de desplazamiento Bolt MES SDS (B000202) o Bolt MOPS SDS (B000102) para obtener diferentes intervalos de separación. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se componen de un gel de poliacrilamida con tampón de pH neutro (pH 6,4) y tienen un pH operativo de aproximadamente 7,0. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro formatos de pocillos distintos: 10, 12, 15 y 17 pocillos.
Cómodo de utilizar
Los geles Bolt Bis-Tris Plus pueden procesarse mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos con el tampón de desplazamiento Bolt MES. Los geles Bolt Bis-Tris Plus ofrecen bandas más nítidas, una alta resolución, una vida útil más larga y una mayor precisión en los resultados que los geles basados en Tris-glicina. Además, los geles Bolt Bis-Tris Plus cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de espesor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras. Los geles Bolt Bis-Tris Plus tienen una vida útil de al menos 16 meses a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel Blot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel 8%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris Plus
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras Hasta 35 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 15 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4–25°C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Bolt, WedgeWell
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel