Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Código de producto. 31781248
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
10-well
12 pocillo
12-well
15 pocillo
15-well
17 pocillo
Cantidad:
10 geles/caja
30 Gels (3 Boxes)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Cantidad Tamaño de la unidad
31781248 15-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15314604 10 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
31781060 10-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15324604 12 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
31781035 12-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15334604 15 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
15344604 17 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31781248 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NW04125BOXPR
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Cubeta de minigel (n.º Nro. A25977)
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes.
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante del gel y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas con una capacidad de carga mejorada. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
Use Bolt Bis-Tris Plus gels to obtain optimal results for your day-to-day protein separation needs. Bolt Bis-Tris Plus gels come in four gel types and multiple well formats. Each box contains 10 gels. A Mini Gel Tank (A25977) is required for use of all Bolt gels.
Features include:
  • Optimized run conditions—separate your proteins using constant voltage in approximately 20 minutes
  • Long shelf life—store gels for at least 16 months at 4–25°C
  • Better protein integrity—neutral pH sample preparation process preserves your proteins
  • Wedge-shaped wells—for easier sample loading and up to two times higher sample volume
Choose the right Bolt Bis-Tris Plus gels for your protein separation
Obtain optimal separation of your proteins by choosing the right combination of gel and running buffer. Bolt Bis-Tris Plus gels come in four polyacrylamide concentrations: 8%, 10%, 12%, and 4–12% gradient. The gels can be run using Bolt MES SDS (B000202) or Bolt MOPS SDS (B000102) running buffer to obtain different separation ranges. Bolt Bis-Tris Plus gels consist of a neutral pH-buffered (pH 6.4) polyacrylamide gel and have an operating pH of about 7.0. Bolt Bis-Tris Plus gels also come in four different well formats: 10, 12, 15, and 17 wells.
Convenient to use
Bolt Bis-Tris Plus gels can be run using constant voltage in approximately 20 minutes with the Bolt MES running buffer. Bolt Bis-Tris Plus gels offer sharper bands, high resolution, longer shelf life, and higher accuracy of results than Tris-glycine–based gels. In addition, Bolt Bis-Tris Plus gels have innovative wedge-shaped wells that allow up to two times more sample load volume than other 1.0-mm thick gels. The wedge-shaped wells also have larger openings, making sample loading easier. And Bolt Bis-Tris Plus gels have a shelf life of at least 16 months at 4°C to 25°C.
For transferring your proteins to a membrane, we recommend using for Bolt Transfer buffer (BT0006) for traditional wet transfer using the Mini Blot Module (B1000). Alternatively, rapid semi-dry transfer can be done using the Invitrogen Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Porcentaje del gel 4 to 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Tipo de gel Bis-Tris Plus
Volumen de carga de muestras Up to 60 μL
Separación de Protein
Intervalo de separación 3.5 to 260 kDa
Tipo de separación Denaturing
Pocillos 15-well
Modo de separación Molecular Weight
Cantidad 30 Gels (3 Boxes)
Condiciones de envío Room Temperature
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Bolt, WedgeWell
Tipo de producto Protein Gel
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell