Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Código de producto. 15344594
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
17 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
15344594 15 pocillo paquete de 10
15324594 10 pocillo paquete de 10
15334594 12 pocillo paquete de 10
15354594 17 pocillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15344594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NW00105BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    177.65€ / paquete de 10
    Ahorro 36.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Cubeta de minigel (n.º Nro. A25977)
Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt Bis-Tris Plus también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas.
Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se pueden ejecutar mediante el tampón de desplazamiento Bolt MES o MOPS SDS para obtener diferentes intervalos de separación. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se componen de un gel de poliacrilamida con tampón de pH neutro (pH 6,4) y tienen un pH operativo de aproximadamente 7,0. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro formatos de pocillos distintos: 10, 12, 15 y 17 pocillos
• Condiciones de procesamiento optimizadas: separe las proteínas mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos
• Integridad de las proteínas mejorada: proceso de preparación de muestras en pH neutro que conserva sus proteínas
• Separación de proteínas mejorada: ofrecen bandas más nítidas, alta resolución, una vida útil más larga y una mayor precisión en los resultados que los geles con base de Tris-glicina
• Pocillos en forma de cuña: para facilitar la carga de muestras y permitir un volumen de muestras hasta dos veces superior que otros geles de 1,0 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel 10 %
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris Plus
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras hasta 35 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 15 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4–25°C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Bolt, WedgeWell
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock