Learn More
Emma Safety Footwear Calzado de negocios Bologna duro y de estilo irlandés
Código de producto. 10021944
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10021944 47 1 par
10565384 48 1 par
10526944 43 1 par
10133944 41 1 par
10174204 46 1 par
10769425 44 1 par
10226084 40 1 par
10759425 42 1 par
10547114 45 1 par
10779255 39 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10021944 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM10709047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.75€
    128.86€ / 1 pares
    Ahorro 54.89€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con soporte para el tobillo en la caña.
  • Parte superior de cuero negro pulido de grano completo
  • Suela impenetrable de caucho de nitrilo
  • Suela con incrustaciones de plata y cómodo cuero higienizados Hydro-Tec™
  • Plantilla tejida completamente impermeable
  • Plantilla antibacteriana de la suela con una capa superior de cuero
  • Propiedades antiestáticas: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Especificaciones
Color Negro
Material Cuero
Tipo de vástago Soporte para tobillos
Tamaño 47
Características exclusivas Antibacteriano con suela de capa superior de cuero
Material de la suela Caucho de nitrilo impenetrable
Modelo Brogue
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1
Tipo de producto Calzado de negocios