Learn More
Emma Safety Footwear Calzado de negocios Bologna duro y de estilo irlandés
Descripción
- Parte superior de cuero negro pulido de grano completo
- Suela impenetrable de caucho de nitrilo
- Suela con incrustaciones de plata y cómodo cuero higienizados Hydro-Tec™
- Plantilla tejida completamente impermeable
- Plantilla antibacteriana de la suela con una capa superior de cuero
- Propiedades antiestáticas: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tipo de vástago | Soporte para tobillos |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Antibacteriano con suela de capa superior de cuero |
| Material de la suela | Caucho de nitrilo impenetrable |
| Modelo | Brogue |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
| Tipo de producto | Calzado de negocios |