Learn More
Boldine, TRC
Código de producto. 30136302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136302 2.5 g 2.50 g
30135311 5 g 5 g
30008981 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6751702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 476-70-0
Fórmula molecular C19 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 327.37
Sinónimo 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (S)-, Boldine (6CI,7CI), (+)-(S)-Boldine, (+)-2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine, (+)-Boldine, (S)-(+)-Boldine, (S)-Boldine, Boldin, Boldina, NSC 65689, d-Boldine, 6aalpha-Aporphine-2,9-diol, 1,10-dimethoxy- (8CI), 1,10-Dimethoxy-6aalpha-aporphine-2,9-diol
Nombre IUPAC (6aS)-1,10-dimetoxi-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-2,9-diol
SMILES COc1cc2c(C[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c2c34)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boldine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1471
Porcentaje de pureza >95%